Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. p-4380944 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
Product Code. 12437391
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W209912
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Hohe Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Enthält Schraubverschluss
Material Polystyrol
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Klar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar