Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 12477381 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12477381
Marke: DWK Life Sciences W209906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Behälter mit weiter Öffnung
  • Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
  • Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Enthält Schraubverschluss
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Naturfarben
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar (Hinweis: Kappe nicht)