Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Haltbarer Behälter mit guter chemischer Beständigkeit
- Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen unausgekleidet mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
- Der Polypropylen-Behälter ist autoklavierbar; der Verschluss ist nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |