Learn More
DWK Life Sciences I-LOC Verschlüsse
Keine separaten Aluminiumdichtungen und Gummistopfen erforderlich
79.95 CHF - 83.65 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) Bromobutyl
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Typ Schraubverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11788709
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
240676-01
Schwarz
79.95 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12498722
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
240676-03
Rot
81.45 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11551235
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
240676-02
Weiß, Grau
79.95 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12418732
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
240676-05
Gelb
83.65 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12408732
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
240676-04
Blau
81.45 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Keine separaten Aluminiumdichtungen und Gummistopfen erforderlich
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Stopfen aus grauem Bromobutyl
Spezifikation
Spezifikation
Bromobutyl
Polypropylen
Autoklavierbar
Schraubverschluss