Learn More
DWK Life Sciences I-LOC Verschlüsse
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Schwarz
Weiß, Grau
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Keine separaten Aluminiumdichtungen und Gummistopfen erforderlich
- Verschlüsse aus Polypropylen
- Stopfen aus grauem Bromobutyl
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Bromobutyl |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Typ | Schraube |
| Verschlussgröße | 20-400 |