Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-Dichtungen mit Druckentlastung
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Farbe | Naturgrau/Silber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speziell für 20 mm-Headspace-Autosampler-Fläschchen aus Glas entwickelt |
| Typ | Dichtung, Headspace |