Learn More
DWK Life Sciences Headspace Autosampler-Fläschchen: Crimpverschluss
Artikelnummer. 11551215 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6.0 ml
10.0 ml
20,0 mL
Material:
Quarzglas
Basisausführung:
Runder Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11551215
Marke: DWK Life Sciences 225280
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Wheaton™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit Bördelverschluss.
  • Für 20 mm-Dichtungen aus Aluminium
  • Große Auswahl an Aluminiumdichtungen und Septummaterialien verfügbar
  • Kaufen Sie Fläschchen separat oder zusammen mit Dichtungen in praktischen Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Quarzglas
Volumen (metrisch) 20,0 mL
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Basisausführung Runder Boden
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 75 mm
Menge 100 Karton
Verschlussgröße 20 mm