Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE-Serumflaschen
Artikelnummer. p-45478 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 12807632
Marke: DWK Life Sciences 224031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Wheaton Serumflasche aus HDPE wird häufig für tiermedizinische Produkte und zur Lagerung von nicht-medizinischen Produkten verwendet.
  • Aus Polyethylen hoher Dichte
  • Weit verbreitet für tiermedizinische Produkte und zur Lagerung nicht-medizinischer Produkte
  • Für Standard-Gummistopfen und Aluminiumdichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,78 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material HDPE
Höhe (metrisch) 56 mm
Produkttyp Serumflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Verschlussmaterial Gummi
Durchmesser (metrisch) 28 mm