Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE-Serumflaschen
Artikelnummer. 12791588 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
300 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12791588 120 ml 100 Stück
12807632 15 ml 300 Stück
12422621 30 mL 200 Stück
12432621 60 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12791588 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.40 CHF
    194.69 CHF / 100 Stück
    Sparen 40.71 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Wheaton Serumflasche aus HDPE wird häufig für tiermedizinische Produkte und zur Lagerung von nicht-medizinischen Produkten verwendet.
  • Aus Polyethylen hoher Dichte
  • Weit verbreitet für tiermedizinische Produkte und zur Lagerung nicht-medizinischer Produkte
  • Für Standard-Gummistopfen und Aluminiumdichtungen
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,05 oz., 120 ml
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,85 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,78 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material HDPE
Höhe (metrisch) 103 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,05 in.
Verschlussmaterial Gummi
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 4,05 oz.
Produkttyp Serumflasche