Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: Without Caps
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
68 mm
83 mm
102 mm
127 mm
145 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,6 in.
3,2 in.
4 in.
5 in.
5,7 in.
Beschreibung
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz, 30 ml |
Verschlussauskleidung | Polyseal |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,6 in. |
Höhe (metrisch) | 68 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |