Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen mit weißem PP-Deckel und PTFE-beschichtetem schaumstoffhaltigem PE-Liner
Artikelnummer. 10709674 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10709674 500 ml 24 Stück
10264682 30 ml 48 Stück
10663533 60 ml 48 Stück
10552383 125 ml 24 Stück
10475052 250 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10709674 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 CHF
    117.40 CHF / 24 Stück
    Sparen 19.60 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 20-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen mit weißem PP-Deckel und PTFE-beschichtetem Schaumstoff-PE-Liner sind ideal für die Aufbewahrung von Feststoffen, trockenen Pulvern und Flüssigkeiten. Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas, abgestuft in ml und Unzen für eine einfache Volumenmessung.
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Ideal für die Verwendung als Probenflaschen für Feststoffe, Trockenpulver, Bodenproben und zur Lagerung von Proben
  • Hergestellt aus Wheaton 800 klarem Soda-Kalkglas, das den Typ-III-Standards entspricht USP
  • Graduiert sowohl in ml als auch Unz für einfache Volumenmessung
  • Weiße Polypropylenkappe mit PTFE-beschichtetem Polyethylen-Innenfutter für eine sichere, chemisch resistente Abdichtung
  • Einfaches Entfernen des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Material Glas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 147 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Testgefäß