Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Beschreibung
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Material | Glas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |