Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen mit weißem PP-Deckel und PTFE-beschichtetem schaumstoffhaltigem PE-Liner
Artikelnummer. 10264682 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10264682 30 ml 48 Stück
10663533 60 ml 48 Stück
10552383 125 ml 24 Stück
10475052 250 ml 24 Stück
10709674 500 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10264682 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    98.16 CHF / 48 Stück
    Sparen 16.84 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen mit weißem PP-Deckel und PTFE-beschichtetem Schaumstoff-PE-Liner sind ideal für die Aufbewahrung von Feststoffen, trockenen Pulvern und Flüssigkeiten. Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas, abgestuft in ml und Unzen für eine einfache Volumenmessung.
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Material Glas
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Yes
Graduated Yes
Öffnung Wide
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Form Round
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Vorratsflasche