Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung mit schwarzer Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml (4 oz.)
30 ml (1 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
85 mm
104 mm
129 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,7 in.
3,3 in.
4 in.
5 in.
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal einsetzbar als Probenflaschen
  • Geeignet für trockene Pulver, Bodenproben sowie zur Probenlagerung
  • Die Konstruktion aus Wheaton 800 Glas erfüllt die Anforderungen gemäß USP Typ III
  • Graduierungen in ml und oz.
Mit autoklavierbarem schwarzem Verschluss mit Gummieinlage.
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Höhe (metrisch) 85 mm
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Liner Gummi
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen