Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Abgestufte Valumetric™ Flaschen mit schwarzem phenolischen Deckel und Gummiliner
Artikelnummer. 10720055 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10720055 125 ml 24 Stück
10539892 30 ml 48 Stück
10051452 60 ml 48 Stück
10204882 250 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10720055 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.95 CHF
    59.06 CHF / 24 Stück
    Sparen 8.89 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Graduierte Valumetric™ Flaschen mit schwarzem phenolischem Deckel und Gummifolie sind ideal für die Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenen Pulvermaterialien und Flüssigkeiten. Hergestellt aus WHEATON™ 800 Glas, das den Typ-III-Standards entspricht USP , mit autoklavierbaren Kappen.
  • Ideal für die Verwendung als Probenflaschen für Feststoffe, trockene Pulver und Flüssigkeiten
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Hergestellt aus Wheaton 800 Glas, das den Typ-III-Standards entspricht USP
  • Abschluss in ml und oz. für eine einfache Volumenmessung
  • Autoklavierbare schwarze phenolische Kappe mit Gummiliner
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Material Glas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 104 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Testgefäß