Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung mit schwarzer Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage
Artikelnummer. 10539892 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10539892 30 ml 48 Stück
10051452 60 ml 48 Stück
10720055 125 ml 24 Stück
10204882 250 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10539892 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216978
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 Zoll
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe