Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung mit schwarzer Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage
Artikelnummer. 10204882 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10204882
Marke: DWK Life Sciences W216981
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Material Glas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 129 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Schraubkappe