Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Graduierte Valumetric™ Flaschen mit schwarzem phenolischen Deckel und Poly-Seal Futter
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Ideal zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, trockenen Pulvern und Flüssigkeiten
- Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Natrium-Kalkglas für zuverlässige chemische Verträglichkeit
- Graduiert sowohl in ml als auch Unz für eine bequeme Messung
- Schwarze phenolische Kappe mit Poly-Seal Liner bietet einen sicheren, undichten Verschluss
- 33-400 Kappengröße für einfaches Handling und Wiederabdichten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Material | Glas |
| Menge | 432/Karton |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |