Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduierte Valumetric™ Flaschen: Mit schwarzer Phenolharzkappe mit Poly-Seal Einlage
Artikelnummer. 10683533 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Menge:
432/Karton
48/Karton
Packungsgröße:
288 Stück
432 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
10683533 30 ml 48/Karton 48 Stück
12389879 30 ml 432/Karton 432 Stück
10709864 60 ml 48/Karton 48 Stück
12399879 60 ml 432/Karton 288 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10683533 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216976
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
  • Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
  • Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
  • Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,3 in.
Material Glas
Menge 48/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraubkappe