Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Artikelnummer. 11718889 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 11718889
Marke: DWK Life Sciences 219439
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Raumsparer
  • Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
  • Stabiler als Erlenmeyerkolben
  • Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
  • Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
  • Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,46 in.
Material Glas
Zertifizierung/Konformität USP-Typ 1
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 188 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,4 in.
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 88 mm
Verschlusstyp Schraubkappe