Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With Rubber-Lined Cap (Autoclavable)
315.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
Robuste Raumsparer
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33 bis 430 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 55 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,84 in. |
Höhe (metrisch) | 123 mm |
Produkttyp | Medienflasche |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |