Learn More
DWK Life Sciences Glass Sampule™ “180” Glas mit niedrigem Kaliumgehalt
So lassen sich einheitliche und geringe Hintergrundzählungen in den Glasfläschchen bei hoher UV-Transmission erzielen. Wheaton™ Sampule™ Fläschchen werden aus Wheaton™ 180 Borosilikatglas mit Kaliumgehalt gemäß den Anforderungen von ASTM E 438 Typ I, Klasse A und USP Typ I gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 986492
560.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 9.52540kg
Beschreibung
Trägt zu konsistenten und niedrigen Hintergrundzahlen in Glasfläschchen bei und bietet eine hohe ultraviolette Transmission. Wheaton™ Sampule™ Fläschchen werden aus Wheaton™ 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumanteil hergestellt, das ASTM E 438 Typ I und Klasse A entspricht.
- Auswahl aus Glas oder HDPE
- Kappen einzeln verpackt
- HDPE-Fläschchen sind eine wirtschaftliche Wahl für Szintillationszählung
Bestellinformation
Die Fläschchen sind zu jeweils 200 Stück auf Tabletts einzeln folienverpackt und anschließend in Schrumpffolie verpackt, um eine Kontamination zu verhindern. Die Verschlüsse sind einzeln in Polybeuteln verpackt.
Spezifikation
Metallfolie/Zellstoff | |
17 mm | |
6 ml | |
1.6 dr. | |
6 mL | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438 | |
15-425 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Kaliumanteil | |
Schraube | |
Wheaton™ | |
Harnstoff | |
58 mm | |
Kappengröße: 15-425 |