Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Vial File™
Artikelnummer. 11778709 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 ml
1.8 ml
2.0 ml
2 mL
4.0 ml
4 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
PTFE/Silikon
Packungsgröße:
240 Stück
40 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11778709
Marke: DWK Life Sciences 224891
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung
Vial File bietet eine kompakte, leicht zugängliche Möglichkeit zur Probenlagerung.
Mit aufgesetzten Verschlüssen.
  • Der Polystyrolkasten mit Teilungen, Schaumeinsätzen und alphanumerischen Indexkarten erleichtert die Organisation und den Schutz der Fläschchen
  • Auswahl zwischen geschlossenen oder oben offenen Verschlüssen aus schwarzem Phenol: die oben offenen Verschlüsse ermöglichen die Probenentnahme mit einer Spritze
  • Fläschchen und Verschlüsse sind autoklavierbar
Transparente oder braune Fläschchen
  • Die transparenten Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen bestechen durch ihre hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Die braunen Fläschchen aus Borosilikatglas gewährleisten den Schutz lichtempfindlicher Produkte
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A. Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 2.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und zum Transport von Fläschchen
Skala Nein
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 38 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A