Learn More
DWK Life Sciences Glasprobenfläschchen mit Schnappverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
16.0 ml
30.0 ml
60.0 ml
120,0 mL
Höhe (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
30 mm
45 mm
50 mm
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Beschreibung
Die Wheaton™ Glas-Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen sind ideal zum Sammeln, Lagern und Präsentieren von Proben im Labor oder im Feld geeignet und verfügen über Kappen, die über einen speziellen Dichtungsring passen, um eine effektive Barriere gegen Feuchtigkeit zu bieten.
- Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für hygroskopische Stoffe
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Volumen (metrisch) | 30.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für das Sammeln, Lagern und Vorführen von Proben im oder außerhalb des Labors |
| Volumen (angloamerikanisch) | 8 dr. |
| Verschlussmaterial | LDPE |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |