Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verpackungsart:
2 x eingesiegelte Packungen
Fach
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Partitionierte Tabletts bieten eine einfache Möglichkeit, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen zu lagern.
- Autoklavierbar
- Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Braunglasfläschchen aus Borosilikatglas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich
Compliance
Klarglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 und ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.Braunglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 an Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4.0 ml |
| Verpackungsart | Fach |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.08 dr. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |