Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen
Verpackung in unterteilten Tabletts, ohne Verschlüsse
Marke: DWK Life Sciences 224831
285.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Partitionierte Tabletts bieten eine einfache Möglichkeit, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen zu lagern.
- Autoklavierbar
- Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
- Braunglasfläschchen aus Borosilikatglas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich
Compliance
Klarglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 und ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.Braunglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 an Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Partitioned Tray | |
5 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A | |
M-T File™ und Fläschchengestell |
28 mm | |
20 mL | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
57 mm | |
Probenröhrchen für Laborordner |