Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Roller-Kulturgefäße aus Glas
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1380 ml
1760 ml
2000 mL
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Verschlussfarbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus speziell nach optischer Klarheit, Oberflächenglätte, Fehlstellenfreiheit und engen Fertigungstoleranzen ausgewähltem Borosilikatglas.
- Der konische Hals mit einem Innendurchmesser von 29 mm ist leicht zu reinigen
- Mit schwarzen 38-415-Schaubkappen aus Phenolharz mit tiefer Umrandung und weißer Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi
- Sowohl Flaschen als auch Verschlüsse sind autoklavierbar
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1760 ml (59.51 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 1760 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 59.51 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
| Material | Borosilikatglas |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 285 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11,22 Zoll |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Mehr anzeigen |