Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen, 20 mm
Artikelnummer. 12496071 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rosa
Rot
Violett
Weiß
Material:
LDPE
Polyethylen
Anzahl pro Karton:
1.000/Karton
100 Kartons
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12496071
Marke: DWK Life Sciences W242432A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verlängerte 20-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 100 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material Polyethylen
Anzahl pro Karton 1.000/Karton
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Drop Size 41 μl
Produkttyp Tropferspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tropfflasche aus Kunststoff