Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ with Step
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Wheaton Chromatographiefläschchen und Zubehör sind für den problemlosen Betrieb in den meisten Autosamplern ausgelegt. Das innovative Design der E-Z Vials und die Einsätze mit begrenztem Volumen ermöglichen eine präzise Zentrierung des Einsatzes im Fläschchen.
- Größe: 1,8 ml, 12 mm Durchmesser, 32 mm Höhe
- Hergestellt aus transparentem oder braunem Borosilikatglas Typ I
- Für GC- und HPLC-Anwendungen
- Einsätze mit begrenztem Volumen und Step separat erhältlich
Bestellinformation
Vials and caps are sold separately.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sowohl für GC- als auch HPLC-Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Enthält | Mit Beschriftungsfeld |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |