Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Praktische Packung – Braunglasfläschchen mit 11-mm-Bördelverschluss
Artikelnummer. 12444901 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe (Dichtung):
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Menge:
100 Karton
100/Packung
Material (Auskleidung):
PTFE/Gummi
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe (Dichtung) Menge Material (Auskleidung) unitSize
12444901 Naturfarben 100 Karton PTFE/Silikon 100 Stück
12414901 Rot 100 Karton PTFE/Gummi 100 Stück
12434901 Grün 100/Packung PTFE/Gummi -
12454901 Rot 100/Packung PTFE/Silikon 100 Stück
12494901 Rot 100/Packung PTFE/Silikon/PTFE -
12404911 Blau 100/Packung PTFE/Silikon/PTFE 100 Stück
12474901 Grün 100/Packung PTFE/Silikon 100 Stück
12464901 Blau 100/Packung PTFE/Silikon 100 Stück
12424901 Blau 100/Packung PTFE/Gummi 100 Stück
12404901 Naturfarben 100/Packung PTFE/Gummi 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12444901 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W22517202
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wheaton E-Z-Fläschchen haben eine um 40 % größere Öffnung, wodurch die Probenzugänglichkeit verbessert und Beschädigungen der Autosampler-Nadel reduziert werden.
  • Aus zertifiziert brauem Borosilikatglas Typ I
  • Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
  • Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Naturfarben
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Material (Dichtung) Aluminium
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100 Karton
Verschlussgröße 11 mm
Höhe (metrisch) 32 mm