Learn More
DWK Life Sciences 11 mm Seal, Alum Nat, PTFE/Gray Butyl, VE=1000St.
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Butyl |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Produktlinie | E-Z Seal |
| Menge | 1000 Karton |
| Typ | Oben offene Kappe |
| Verschlussgröße | 11 mm |