Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ mit PTFE/Silikon-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 12 x32 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
- PTFE/rote Gummieinlage
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/rotes Gummi |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Verschluss | 0,43 in. |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 11 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie und andere Geräteanwendungen |
| Menge | 100er-Packung |
| Typ | Oben offene Kappe |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 x 32 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |