Learn More
DWK Life Sciences Wheaton Scientific Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Artikelnummer. 10598013 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
10 ml
20.0 ml
Verschlussgröße:
13-425
13–425
15-425
22-400
24-400
Basisausführung:
Flach
Konisch
Menge:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10598013
Marke: DWK Life Sciences W224618
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
  • Der große, glatte, flache Boden gewährleistet eine höhere Stabilität und kann mit einem 2D-Barcode versehen werden
  • Das konische Well-Design sorgt für eine maximale Rückgewinnung wertvoller Proben
  • Hergestellt für den fehlersicheren Einsatz in Systemen zur automatischen Probenhandhabung und -lagerung
  • Borosilikatglas des Typs I Klasse A erhält den pH-Wert sowie die Reinheit des Inhalts
  • Für die Entnahme, automatische Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
  • Verschlüsse separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 16,7 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung
Höhe (angloamerikanisch) 2,36 in.
Basisausführung Flach
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 250/Karton
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Verschlussgröße 15-425