Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
ohne Angabe
Marke: DWK Life Sciences 224722
171.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
- Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
- Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
Spezifikation
Gummi 14B | |
15 mm | |
4.0 ml | |
1.08 dr. | |
Autoklavierbar | |
48 mm | |
GPI 13-425 |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage > Klar; GPI Gewindeoberfläche: 13-425; Kapazität: 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur