Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,8 mL
1.8 ml
2,0 mL
2.0 ml
4,0 mL
4.0 ml
8,0 mL
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
24.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
- Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
- Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Gummi 14B |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |