Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce Dura-Grind™ Gewebeschleifer
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
Das mittels Präzisionsbearbeitung von Edelstahl 316 hergestellte Gerät stellt eine robuste Alternative zu Dounce-Homogenisatoren aus Glas dar
- Kolben und Gefäß werden als aufeinander abgestimmtes Set mit einer genauen Toleranz von 0,013 mm geliefert
- Die nahezu reibungslose Bewegung des Kolbens erfordert weniger Aufwand als bei Homogenisatoren aus Glas
- Das Gefäß hat einen flachen Boden und kann daher aufrecht stehen
- Das Gerät kann nicht autoklaviert/sterilisiert werden
- Gesamtlänge, 171 mm
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,23 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 7 ml |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 4,48 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,73 in. |
| Länge (metrisch) | 171mm |
| Länge (metrisch) Schlauch | 114mm |
| Material | Edelstahl |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 1,37 in. |
| Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) | 35mm |
| Fassungsvermögen | 0,23 oz., 7 ml |