Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Einweg-Tiefkühlboxen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
5 x 5 x 1,25 in. (12,7 x 12,7 x 3,2 cm)
5 x 5 x 1,75 in. (12,7 x 12,7 x 4,4 cm)
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
Verwendung in Tiefkühlgeräten oder bei Raumtemperatur
- Lagert 1 und 2 ml-Kryofläschchen
- Für 81 freistehende Fläschchen oder Fläschchen mit rundem Boden
- Kartons widerstehen Temperaturen von flüssigem Stickstoff bis -196°C (-320.8°F)
- Polyethylenbeschichtete Spanplattenbox für die Verwendung mit flüssigem Stickstoff in der Dampfphase
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einwegartikel |
| Material | Spanholz |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gefrierschrank |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Kryo-Fläschchen in Gefrierschränken oder bei Raumtemperatur |
| Aufnahmevermögen | 81 Freistehende oder Rundboden-Kryoröhrchen |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -320,8 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -196°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 5 x 5 x 1,25 in. (12,7 x 12,7 x 3,2 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Mehr anzeigen |