Learn More
DWK Life Sciences™ CryoFile™ und CryoFile XL™ Aufbewahrungsbehälter
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.2 und 2 ml-Fläschchen
3, 4 und 5 ml-Fläschchen
Höhe (angloamerikanisch):
2 in.
3,8 in.
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- Platz für 1.2 - 2 ml-Fläschchen und XL-Boxen zur Aufbewahrung von 5 ml-Teilungskartons mit Nummern 1 - 81 sorgt für eine übersichtliche Anordnung und einfache Identifizierung der Fläschchen
- Das Nummerierungssystem, das auf dem Deckel und dem Boden des Kartons aufgedruckt ist, ermöglicht eine einfache Registrierung
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Beständig gegen kryogene Temperaturen bis 196°C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Material | Gewellte Spanplatte |
| Typ | CryoFile™ Aufbewahrungsbox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur einfachen Identifizierung und Lagerung von Kryofläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3, 4 und 5 ml-Fläschchen |
| Aufnahmevermögen | 1 Bis 81 Fläschchen |
| Abmessungen (L x B x H) | 5.1 x 5.1 x 3.8 in. (13 x 13 x 9.7 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.1 Zoll |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.1 Zoll |
| Mehr anzeigen |