Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
Der Wheaton Connection™ Schraubengewindanschluss Verbinder verbindet sicher zwei Glaskomponenten mit Außengewinde ohne Haken, Federn oder Klammern.Die Schraubverschlusskonfiguration erzeugt eine fettfreie, vakuumdichte Dichtung.
Marke: DWK Life Sciences 125494
134.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Inerte Kontaktfläche
- Anwenderfreundlich
- Die Verbindung wird unter mäßigem Druck zur Erzeugung eines Gases oder zur Abgabe eines Reagenz unter einer inerten Atmosphäre verwendet
- Phenolverbindungen haben eine Arbeitstemperatur von bis zu 180 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Wird unter mäßigem Druck zur Erzeugung eines Gases oder zur Abgabe eines Reagenz unter einer inerten Atmosphäre verwendet | |
Steckverbinder | |
13-425, 20-400 |