Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Versiegelung für sterile Komponenten
Artikelnummer. 17932681 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
125 Stück
285 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Verschlussfarbe unitSize
17932681 13 mm Rot 285 Stück
17922681 13 mm Blau 285 Stück
17972621 20 mm Blau 125 Stück
17942581 20 mm Rot 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17932681 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W988009S
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
  • Steril
  • Flip-Off-Verschluss
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Material Aluminium
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 285
Produktlinie Wheaton CompletePAK
Verschlusstyp Sterile Flip-Dichtung
Verschlussgröße 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 ml Serumfläschchen
Zertifizierung/Konformität USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)