Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Clear Kits
Artikelnummer. 17912631 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Verschlusstyp:
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G Igloo Lyo-Stopfen
OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen
OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen
OmniFlex 3G steril
Reinst-steril
Ultra Pure Sterile Serumstopfen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17912631
Marke: DWK Life Sciences W991004CP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
  • Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
  • Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
  • Die Kombinationslösungen bieten gleiche Mengen an gebrauchsfertigen Komponenten für eine Reduzierung von Ausschussraten
  • Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • CompletePAK™ ModPAK Massenkonfigurationen
  • Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
  • Die Zertifizierung 'Container Closure Integrity' (CCI) ist auf Anfrage erhältlich
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Farbe Durchsichtig
Material Bromobutyl, Glas
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 2 ml
Enthält Fläschchen, Stopfen und Dichtung
Anzahl pro Karton 278
Produktlinie Wheaton CompletePAK
Verschlusstyp OmniFlex 3G
Zertifizierung/Konformität USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)
Verschlussgröße 13 mm