Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, Braun
Artikelnummer. 17962641 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Verschlusstyp:
OmniFlex 3G Steriler Igloo Lyo-Stopfen
OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen
Ultra Pure Sterile Serumstopfen
Volumen (metrisch):
2 mL
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17962641
Marke: DWK Life Sciences W991004CPA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
  • Produkte werden gebrauchsfertig geliefert
  • Reduziert Durchlaufzeiten
  • Konzentriert Ihre Bemühungen auf Kernkompetenzen
  • Eliminiert Investitionen in Geräte, die für die Reinigung und Vorbereitung von Glaswaren oder Kunststoffbehältern erforderlich sind
  • Schafft wertvollen Platz im Reinraum
  • Begrenzt die Anzahl der Lieferanten, die für die Bereitstellung eines kompletten Verpackungsprodukts erforderlich sind
  • Braun für lichtempfindliche Inhalte
  • Validierte Prozesse
  • Spart wertvolle Zeit und Geld bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen Produkts und Rationalisierung des Prozesses
  • Eine Quelle für Gesamtverpackungslösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Farbe Bernsteinfarben
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt Nein
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 2 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtempfindliche parenterale Präparate und gebrauchsfertige Anwendungen
Skala Nein
Enthält Fläschchen, Stopfen und Dichtung
Anzahl pro Karton 278
Modell Bördelverschluss
Produktlinie Wheaton CompletePAK
Verschlusstyp OmniFlex 3G Steriler Serumstopfen
Höhe (metrisch) 32 mm
Verschlussgröße 13 mm
Marking Spot Nein