Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarfläschchen für die Umweltanalyse, mit angebrachten Kappen
Artikelnummer. p-3304025 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
25 mL
Höhe (metrisch):
60 mm
73 mm
Volumen (angloamerikanisch):
5 dr.
6,76 dr.
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 12349929
Marke: DWK Life Sciences W224609
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Fläschchen mit offener Oberseite aus weißem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonkappe
  • Septen von 5 mil aus PTFE sind gegenüber 120 mil aus Silikon mit einer Kappe verbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 5 dr.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 60 mm
Typ Fläschchen