Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare, geradwandige Gläser mit TFE-beschichteten Deckeln
Artikelnummer. 11591115 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11591115 250 ml 70 bis 400 mm 12 Stück
10632373 60 ml 53 bis 400 mm 24 Stück
10317092 125 ml 58 bis 400 mm 24 Stück
11501125 500 ml 89 bis 400 mm 12 Stück
10275302 1000 ml 89 bis 400 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11591115 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Die Form der Wände ermöglicht eine vollständige Entnahme des Inhalts
  • Mit weiter Öffnung für große feste Proben
  • Jede Packung mit Convenience Pack-Flaschen enthält Hazard Communication-Etiketten zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität während des Transports oder der Langzeitlagerung
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 88 mm
Produkttyp Einmachglas mit geraden Seiten
Höhe (angloamerikanisch) 3,4 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja