Learn More
DWK Life Sciences Klare, geradwandige Gläser mit Verschlusskappen mit TFE-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11501125 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
53 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
89 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 11501125
Marke: DWK Life Sciences W216911
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Die Form der Wände ermöglicht eine vollständige Entnahme des Inhalts
  • Mit weiter Öffnung für große feste Proben
  • Jede Packung mit Convenience Pack-Flaschen enthält Hazard Communication-Etiketten zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität während des Transports oder der Langzeitlagerung
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,58 Zoll
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 97 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe