Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente geradwandige Gefäße mit Kappen mit weißen 14B-Gummi-Einlagen
Artikelnummer. 12349819 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 12349819
Marke: DWK Life Sciences W216913
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
  • Jede Packung mit Convenience Pack-Flaschen enthält Hazard Communication-Etiketten zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität während des Transports oder der Langzeitlagerung
  • Erhältlich mit angebrachten schwarzen Phenolharzkappen oder ohne Kappen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 68 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,6 Zoll
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 58-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe