Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Artikelnummer. 12389829 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12389829
Marke: DWK Life Sciences W216927
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 Oz., 2000 ml
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,8 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 213 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,38 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 122 mm
Verschlusstyp Schraubkappe