Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Ohne Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Klares Typ-III-Kalk-Glas für eine einfache Betrachtung des Inhalts
- Breites Munddesign für einfachen Zugang zum Inhalt
- Abgerundete Schultern
- Erhältlich in mehreren Größen von 125 ml (4 oz) bis 4000 ml (128 oz)
- Verkauft ohne Kappen, was die Verwendung mit bevorzugtem Verschluss erlaubt
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 4000 mL |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 6,18 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Sterilität | Nicht steril |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 256 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,07 Zoll |
| Mehr anzeigen |