Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Ohne Kappen
Artikelnummer. 12349839 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Verschlussgröße:
48-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
63-400 mm, Stücke
83-400 mm, Stücke
89-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12349839 125 mL 48-400 mm, Stücke 24 Stück
12359839 250 mL 58-400 mm, Stücke 24 Stück
12369839 500 mL 63-400 mm, Stücke 24 Stück
12379839 2000 mL 83-400 mm, Stücke 6 Stück
12389839 4000 mL 89-400 mm, Stücke 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12349839 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216934
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 84 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 48-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe