Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Narrow-Mouth Ground-Glass Stoppered Bottles
370.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
8 oz., 250 ml
Höhe (metrisch):
72 mm
88 mm
Beschreibung
- Transparente Flasche aus Borosilikatglas mit Stopfen
- Der oktagonförmige runde Glasstopfen passt sicher, um eine Kontamination zu verhindern
- Der enge Hals ist ideal für Flüssigkeiten.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Verschlussmaterial | Glas |
Verschlussgröße | 19/26 mm |
Verschlusstyp | Oktagonförmiger Stopfen |
Durchmesser (metrisch) | 145 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
Höhe (metrisch) | 72 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |